Tisk…
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9333-1G
APOSOR9333-1GEA 6910 CZK
APOSOR9333-1G
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2 g/mol
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114146
CAS číslo: 55417-80-6