Tisk…
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Antioxidant 1024, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)propanehydrazide, 1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine
OR933276-25G OR933276-5G
APOSOR933276-25GEA 3480 CZK
APOSOR933276-25G APOSOR933276-5G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide 95%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide
Vzorec: C₃₄H₅₂N₂O₄
MW: 552.80 g/mol
Bod varu: 60…67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00072662
CAS číslo: 32687-78-8