Tisk…
5-Butylpicolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933247-1G OR933247-250MG
APOSOR933247-1GEA 15510 CZK
APOSOR933247-1G APOSOR933247-250MG
5-Butylpicolinic acid 95%
5-Butylpicolinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006298
CAS číslo: 536-69-6