Tisk…
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Formyl-1H-benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbaldehyde
OR933173-1G OR933173-5G
APOSOR933173-1GEA 1990 CZK
APOSOR933173-1G APOSOR933173-5G
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239420
CAS číslo: 72773-04-7