Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933169-25G
APOSOR933169-25GEA
8040
CZK
APOSOR933169-25G
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Piperidine-1-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₅H₁₀ClNO₂S MW: 183,65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03250329 CAS číslo: 35856-62-3 |