Tisk…
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933162-1G OR933162-250MG
APOSOR933162-1GEA 14290 CZK
APOSOR933162-1G APOSOR933162-250MG
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide
Vzorec: C₇H₁₀ClN₃O
MW: 187,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04968641
CAS číslo: 957261-65-3