4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933125-1G
OR933125-25G
OR933125-5G
APOSOR933125-1GEA
3740
CZK
APOSOR933125-1G
APOSOR933125-25G
APOSOR933125-5G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Vzorec:
C₇H₆ClNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007114 CAS číslo: 7147-89-9 |