Tisk…
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
OR933088-100G
APOSOR933088-100GEA 2780 CZK
APOSOR933088-100G
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
Vzorec: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001331
CAS číslo: 933-52-8