Tisk…
4-Methoxy-2-methylphenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933049-10G OR933049-5G OR933049-250MG
APOSOR933049-10GEA 10490 CZK
APOSOR933049-10G APOSOR933049-5G APOSOR933049-250MG
4-Methoxy-2-methylphenol 96%
4-Methoxy-2-methylphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11055138
CAS číslo: 5307-05-1