Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR933048-1G OR933048-5G
APOSOR933048-1GEA 2320 CZK
APOSOR933048-1G APOSOR933048-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Vzorec: C₆H₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09746272
CAS číslo: 29274-23-5