Tisk…
Isobutyl isovalerate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Isobutyl Isovalerate, Isovaleric acid Isobutyl ester
OR932977-500G
APOSOR932977-500GEA 6390 CZK
APOSOR932977-500G
Isobutyl isovalerate 97%
Isobutyl isovalerate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
MW: 158,2380 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048349
CAS číslo: 589-59-3