tert-Butyl glycolate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR932881-100G
OR932881-25G
OR932881-5G
APOSOR932881-100GEA
4900
CZK
APOSOR932881-100G
APOSOR932881-25G
APOSOR932881-5G
tert-Butyl glycolate 95%
tert-Butyl glycolate
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03452739 CAS číslo: 50595-15-8 |