Genipin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932863-1G
OR932863-5G
APOSOR932863-1GEA
662
CZK
APOSOR932863-1G
APOSOR932863-5G
Genipin 98%
Genipin
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₅ Bod tání: 120…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00888600 CAS číslo: 6902-77-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |