Tisk…
1,1-Diethylurea 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932849-25G OR932849-5G
APOSOR932849-25GEA 7670 CZK
APOSOR932849-25G APOSOR932849-5G
1,1-Diethylurea 97%
1,1-Diethylurea
Vzorec: C₅H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007960
CAS číslo: 634-95-7