Tisk…
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932834-1G OR932834-5G OR932834-25G
APOSOR932834-1GEA 2280 CZK
APOSOR932834-1G APOSOR932834-5G APOSOR932834-25G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Vzorec: C₉H₁₈N₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011682
CAS číslo: 54925-64-3