Tisk…
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
OR932805-1G OR932805-250MG OR932805-5G
APOSOR932805-1GEA 2820 CZK
APOSOR932805-1G APOSOR932805-250MG APOSOR932805-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
MW: 142,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696891
CAS číslo: 933702-55-7