Tisk…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932761-25G
APOSOR932761-25GEA 3230 CZK
APOSOR932761-25G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one
Vzorec: C₇H₁₂OSi
MW: 140,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190212
CAS číslo: 5930-98-3