Tisk…
4-Propoxyphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-n-Propoxyphenol, Hydroquinone monopropyl ether
OR932741-100G OR932741-25G
APOSOR932741-100GEA 12140 CZK
APOSOR932741-100G APOSOR932741-25G
4-Propoxyphenol 95%
4-Propoxyphenol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002335
CAS číslo: 18979-50-5