4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)pyrazole
OR932655-5G
APOSOR932655-5GEA
3190
CZK
APOSOR932655-5G
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol 95%
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O MW: 194,62 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00209566 CAS číslo: 18704-67-1 |