Tisk…
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932648-25G OR932648-5G
APOSOR932648-25GEA 0 CZK
APOSOR932648-25G APOSOR932648-5G
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone 98%
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00666928
CAS číslo: 3602-55-9