Tisk…
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(4-aminophenyl)butanoate
OR932646-1G OR932646-5G
APOSOR932646-1GEA 2690 CZK
APOSOR932646-1G APOSOR932646-5G
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate 95%
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366753
CAS číslo: 20637-09-6