Tisk…
2-Octen-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932607-1G OR932607-5G
APOSOR932607-1GEA 5790 CZK
APOSOR932607-1G APOSOR932607-5G
2-Octen-4-one 95%
2-Octen-4-one
Vzorec: C₈H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061023
CAS číslo: 4643-27-0