Tisk…
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932569-250MG
APOSOR932569-250MGEA 3380 CZK
APOSOR932569-250MG
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03028468
CAS číslo: 56843-79-9