Methoxymethyl phenyl sulphide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932563-10G
OR932563-1G
OR932563-5G
APOSOR932563-10GEA
8270
CZK
APOSOR932563-10G
APOSOR932563-1G
APOSOR932563-5G
Methoxymethyl phenyl sulphide 95%
Methoxymethyl phenyl sulphide
Vzorec:
C₈H₁₀OS MW: 154,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008496 CAS číslo: 13865-50-4 |