Tisk…
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR932561-250MG OR932561-1G
APOSOR932561-250MGEA 4860 CZK
APOSOR932561-250MG APOSOR932561-1G
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114314
CAS číslo: 61940-21-4
UN: 3261
ADR: 8,III