Tisk…
1,2-Diphenylethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932559-25G OR932559-5G
APOSOR932559-25GEA 25000 CZK
APOSOR932559-25G APOSOR932559-5G
1,2-Diphenylethylamine 97%
1,2-Diphenylethylamine
Vzorec: C₁₄H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008063
CAS číslo: 25611-78-3