Tisk…
trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932554-1G OR932554-5G
APOSOR932554-1GEA 695 CZK
APOSOR932554-1G APOSOR932554-5G
trans-1,4-Cyclohexanediol 97%
trans-1,4-Cyclohexanediol
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063612
CAS číslo: 6995-79-5