Tisk…
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932541-1G OR932541-5G
APOSOR932541-1GEA 9330 CZK
APOSOR932541-1G APOSOR932541-5G
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11122502
CAS číslo: 468718-67-4