Tisk…
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932533-10G OR932533-1G OR932533-5G
APOSOR932533-10GEA 10750 CZK
APOSOR932533-10G APOSOR932533-1G APOSOR932533-5G
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858598
CAS číslo: 5750-74-3