Tisk…
2,1-Benzisoxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Anthranil, Benzo[c]isoxazole, 2,1-Benzisoxazole
OR932514-5G
APOSOR932514-5GEA 3150 CZK
APOSOR932514-5G
2,1-Benzisoxazole 98%
2,1-Benzisoxazole
Vzorec: C₇H₅NO
MW: 119,1207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005806
CAS číslo: 271-58-9