Tisk…
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932402-1G OR932402-25G OR932402-5G
APOSOR932402-1GEA 734 CZK
APOSOR932402-1G APOSOR932402-25G APOSOR932402-5G
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
(4-Methoxybenzyl)methyl ether
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155135
CAS číslo: 1515-81-7