Tisk…
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932381-1G OR932381-250MG
APOSOR932381-1GEA 3060 CZK
APOSOR932381-1G APOSOR932381-250MG
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687230
CAS číslo: 868849-54-1