Tisk…
Isoamyl angelate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932335-25G OR932335-5G
APOSOR932335-25GEA 11380 CZK
APOSOR932335-25G APOSOR932335-5G
Isoamyl angelate 95%
Isoamyl angelate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00213789
CAS číslo: 10482-55-0