Tisk…
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932225-100G
APOSOR932225-100GEA 3410 CZK
APOSOR932225-100G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Vzorec: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Bod varu: 134…140 °C
Hustota: 1,1556 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00060844
CAS číslo: 1647-23-0
UN: 1993
ADR: 3,III