Tisk…
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932215-1G OR932215-5G
APOSOR932215-1GEA 4270 CZK
APOSOR932215-1G APOSOR932215-5G
(2-Bromoethyl)phosphonic acid 95%
(2-Bromoethyl)phosphonic acid
Vzorec: C₂H₆BrO₃P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013957
CAS číslo: 999-82-6