Tisk…
1-Acetoxy-3-chloroacetone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-2-oxopropyl acetate, 1-Acetoxy-3-acetenyl Chloride, 1-Acetoxy-3-chloro-2-propanone
OR932209-25G
APOSOR932209-25GEA 5360 CZK
APOSOR932209-25G
1-Acetoxy-3-chloroacetone 96%
1-Acetoxy-3-chloroacetone
Vzorec: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191365
CAS číslo: 40235-68-5
UN: 1760
ADR: 8,II