Tisk…
4-Phenyl-3-butyn-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932117-5G
APOSOR932117-5GEA 3020 CZK
APOSOR932117-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-one 95%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Vzorec: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008776
CAS číslo: 1817-57-8