Tisk…
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932092-1G OR932092-5G
APOSOR932092-1GEA 1240 CZK
APOSOR932092-1G APOSOR932092-5G
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C₇H₆N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570294
CAS číslo: 108831-66-9