Tisk…
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR932076-1G OR932076-250MG
APOSOR932076-1GEA 16340 CZK
APOSOR932076-1G APOSOR932076-250MG
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine
Vzorec: C₇H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08701362
CAS číslo: 893641-32-2