Tisk…
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3,4-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9320-25G OR9320-100G
APOSOR9320-25GEA 910 CZK
APOSOR9320-25G APOSOR9320-100G
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
3,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213,49 g/mol
Bod tání: 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012937
CAS číslo: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0