Tisk…
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931925-1G OR931925-5G
APOSOR931925-1GEA 2860 CZK
APOSOR931925-1G APOSOR931925-5G
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine
Vzorec: C₇H₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11046809
CAS číslo: 7043-09-6