Tisk…
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Chloro[1,3-bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper chloride
OR931916-1G OR931916-5G OR931916-25G
APOSOR931916-1GEA 622 CZK
APOSOR931916-1G APOSOR931916-5G APOSOR931916-25G
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Vzorec: C₂₇H₃₆ClCuN₂
MW: 487,60 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264276
CAS číslo: 578743-87-0