Tisk…
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931889-100G OR931889-25G
APOSOR931889-100GEA 5630 CZK
APOSOR931889-100G APOSOR931889-25G
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156912
CAS číslo: 13335-71-2