Tisk…
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931839-1G OR931839-250MG
APOSOR931839-1GEA 2030 CZK
APOSOR931839-1G APOSOR931839-250MG
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111407
CAS číslo: 24485-01-6