Tisk…
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931727-1G OR931727-500MG
APOSOR931727-1GEA 12470 CZK
APOSOR931727-1G APOSOR931727-500MG
H-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-Phe(2,4-Dime)-OH
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 259726-56-2