Tisk…
2-Allylisoindoline-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR931715-1G OR931715-5G
APOSOR931715-1GEA 2860 CZK
APOSOR931715-1G APOSOR931715-5G
2-Allylisoindoline-1,3-dione 95%
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00158662
CAS číslo: 5428-09-1