3-Butoxypropionitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-n-Butoxypropionitrile, 3-Butoxypropanenitrile
OR931713-100G
APOSOR931713-100GEA
2030
CZK
APOSOR931713-100G
3-Butoxypropionitrile 95%
3-Butoxypropionitrile
Vzorec:
C₇H₁₃NO MW: 127,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045643 CAS číslo: 6959-71-3 |