Tisk…
4'-Amino-3'-cyanoacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-2-aminobenzonitrile
OR931672-5G
APOSOR931672-5GEA 7210 CZK
APOSOR931672-5G
4'-Amino-3'-cyanoacetophenone 95%
4'-Amino-3'-cyanoacetophenone
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18379155
CAS číslo: 33720-71-7