1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR931667-1G
OR931667-5G
APOSOR931667-1GEA
827
CZK
APOSOR931667-1G
APOSOR931667-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃Br₂I Bod tání: 120…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07778996 CAS číslo: 19752-57-9 |