Tisk…
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzylboronic Acid Pinacol Ester
OR9316-1G OR9316-5G
APOSOR9316-1GEA 622 CZK
APOSOR9316-1G APOSOR9316-5G
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₃H₁₉BO₂
Bod varu: 65 °C/0,15mmHg
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663841
CAS číslo: 87100-28-5